Learn More
Allyltrimethylsilane, TRC
Codice prodotto. 30178992
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30178992 1 g 1g
30179397 10 g 10g
30179147 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30178992 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA5723501G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 762-72-1
Formula molecolare C6 H14 Si
Molecular Weight (g/mol) 114.26
Sinonimo Trimethyl-2-propen-1-yl-silane, Allyltrimethyl-silane, Trimethyl-2-propenyl-silane, 3-(Trimethylsilyl)-1-propene, 3-(Trimethylsilyl)propene, Trimethyl(2-propenyl)silane, Trimethylallylsilane
IUPAC Name trimethyl(prop-2-enyl)silane
SMILES C[Si](C)(C)CC=C
Specifica
Materiale o nome chimico Allyltrimethylsilane
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C6H14Si/c1-5-6-7(2,3)4/h5H,1,6H2,2-4H3
Peso formulazione 114.0865