Learn More
Almotriptan Malate, TRC
Codice prodotto. 17998994
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17998994 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17998994 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA57520010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Almotriptan Malate
CAS 181183-52-8
Formula molecolare C17 H25 N3 O2 S . C4 H6 O5
Quantità 10 mg
Sinonimo Butanedioic acid, 2-hydroxy-, compd. with N,N-dimethyl-5-[(1-pyrrolidinylsulfonyl)methyl]-1H-indole-3-ethanamine (1:1), Butanedioic acid, hydroxy-, compd. with 1-[[[3-[2-(dimethylamino)ethyl]-1H-indol-5-yl]methyl]sulfonyl]pyrrolidine (1:1) (9CI), Pyrrolidine, 1-[[[3-[2-(dimethylamino)ethyl]-1H-indol-5-yl]methyl]sulfonyl]-, hydroxybutanedioate (1:1) (9CI), Almotrip forte, Almotriptan malate, Axert, LAS 31416 D,L-malate acid, PNU 180638, PNU 180638E, LAS-31416 Malate;
InChI Formula InChI=1S/C17H25N3O2S.C4H6O5/c1-19(2)10-7-15-12-18-17-6-5-14(11-16(15)17)13-23(21,22)20-8-3-4-9-20;5-2(4(8)9)1-3(6)7/h5-6,11-12,18H,3-4,7-10,13H2,1-2H3;2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)
SMILES CN(C)CCc1c[nH]c2ccc(CS(=O)(=O)N3CCCC3)cc12.OC(CC(=O)O)C(=O)O
IUPAC Name N,N-dimethyl-2-[5-(pyrrolidin-1-ylsulfonylmethyl)-1H-indol-3-yl]ethanamine;2-hydroxybutanedioic acid
Molecular Weight (g/mol) 469.55
Peso formulazione 469.1883