Learn More
Thermo Scientific Chemicals Almotriptan malate
Codice prodotto. 16544484 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16544484 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16544484 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 465402500
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Almotriptan malate
CAS 181183-52-8
Formula molecolare C21H31N3O7S
Quantità 250 mg
Informazioni di solubilità Solubility aq. soln.: soluble.
InChI Key QHATUKWEVNMHRY-UHFFFAOYNA-N
SMILES OC(CC(O)=O)C(O)=O.CN(C)CCC1=CNC2=CC=C(CS(=O)(=O)N3CCCC3)C=C12
IUPAC Name 2-hydroxybutanedioic acid; dimethyl(2-{5-[(pyrrolidine-1-sulfonyl)methyl]-1H-indol-3-yl}ethyl)amine
Molecular Weight (g/mol) 469.55
Peso formulazione 469.55