Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Suitable for a wide range of flat bottom containers |
| Rivestimento | PTFE |
| Diametro (sistema metrico) | 8 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 20 mm |
| Materiale | Alnico Magnet |
| Quantità | 5/Pk. |
| Forma | Sphere, Cylinder |
| Tipo | Magnetic Stir Bar |