Learn More
MedChemExpress Aloe emodin
Codice prodotto. 16449026
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16449026 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16449026 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYN0189
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress Aloe emodin is a hydroxyanthraquinone present in Aloe vera leaves, has a specific in vitro and in vivo antitumor activity.
Specifications
Content And Storage Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Peso molecolare 270.24 g/mol
Shipping Condition Room temperature
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
CAS 481-72-1
Product Type Natural Products
Purezza 98.02%
Solubilità DMSO : 25 mg/mL (92.51 mM∣Need ultrasonic)
Sinonimo Rhabarberone∣ 3-Hydroxymethylchrysazine
Bersaglio Autophagy
Quantità 100 mg