Learn More
Aloe-emodin, TRC
Codice prodotto. 17982775
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17982775 50 mg 50mg
17923275 100 mg 100mg
17931255 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17982775 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA57540050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 481-72-1
Formula molecolare C15 H10 O5
Molecular Weight (g/mol) 270.24
Sinonimo 1,8-Dihydroxy-3-(hydroxymethyl)-9,10-anthracenedione, 1,8-Dihydroxy-3-hydroxymethylanthraquinone, 3-Hydroxymethylchrysazin, 3-Hydroxymethylchrysazine, Aloe emodin, Aloe-emodol, NSC 38628, Rhabarberone
IUPAC Name 1,8-dihydroxy-3-(hydroxymethyl)anthracene-9,10-dione
SMILES OCc1cc(O)c2C(=O)c3c(O)cccc3C(=O)c2c1
Specifica
Materiale o nome chimico Aloe Emodin
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C15H10O5/c16-6-7-4-9-13(11(18)5-7)15(20)12-8(14(9)19)2-1-3-10(12)17/h1-5,16-18H,6H2
Peso formulazione 270.0528
Percent Purity >95%