Learn More
Alogliptin Benzoate, MedChemExpress
Descrizione
Alogliptin Benzoate (SYR-322) is a potent, selective and orally active inhibitor of DPP-4 with an IC50 of <10 nM, and exhibits greater than 10,000-fold selectivity over DPP-8 and DPP-9. Alogliptin Benzoate can be used for the research of type 2 diabetes.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Alogliptin Benzoate |
| CAS | 850649-62-6 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C25H27N5O4 |
| Quantità | 10 mg |
| Sinonimo | SYR 322 |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 50 mg/mL (108.34 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C=C(N1C[C@H](N)CCC1)N(C2=O)CC3=C(C#N)C=CC=C3)N2C.O=C(O)C4=CC=CC=C4 |
| Molecular Weight (g/mol) | 461.51 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only