Learn More
Aloin, MedChemExpress
Codice prodotto. 16494757
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16494757 50 mg 50mg
16441071 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16494757 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYN0123
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress Aloin(Aloin-A; Barbaloin-A) is a natural antitumor anthraquinone glycoside with iron chelating and non-atherogenic activities.
Aloin(Aloin-A
Specifica
Materiale o nome chimico Aloin
CAS 1415-73-2
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C21H22O9
Quantità 50 mg
Sinonimo Aloin-A Barbaloin-A
Informazioni di solubilità DMSO : 125 mg/mL (298.76 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C2=C(C=CC=C2O)[C@H]([C@]3([H])O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C4=CC(CO)=CC(O)=C14
Molecular Weight (g/mol) 418.39
Peso formulazione 418.39
Percent Purity 98.21%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only