Learn More
Aloin, Mikromol™
Descrizione
Aloin
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Aloin A (Barbaloin) |
| CAS | 1415-73-2 |
| Nomi componenti o analita | Aloin A (Barbaloin) |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C21 H22 O9 |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | Anthrone, 10-glucopyranosyl-1,8-dihydroxy-3-(hydroxymethyl)- (6CI,7CI), Barbaloin (8CI), Aloin, Aloin A, Barbaloin A, NSC 407305, 9(10H)-Anthracenone, 10-beta-D-glucopyranosyl-1,8-dihydroxy-3-(hydroxymethyl)-, (10S)-, 9(10H)-Anthracenone, 10-beta-D-glucopyranosyl-1,8-dihydroxy-3-(hydroxymethyl)-, (S)-, Diacerein Impurity A |
| InChI Formula | InChI=1S/C21H22O9/c22-6-8-4-10-14(21-20(29)19(28)17(26)13(7-23)30-21)9-2-1-3-11(24)15(9)18(27)16(10)12(25)5-8/h1-5,13-14,17,19-26,28-29H,6-7H2/t13-,14+,17-,19+,20-,21+/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)[C@H]2c3cccc(O)c3C(=O)c4c(O)cc(CO)cc24 |
| IUPAC Name | (10S)-1,8-dihydroxy-3-(hydroxymethyl)-10-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]-10H-anthracen-9-one |
| Vedi altri risultati |