Learn More
Aloxistatin, MedChemExpress
Codice prodotto. 16482858
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16482858 10 mg 10mg
16405607 5 mg -
16452546 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16482858 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY100229
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-11-2026
MedChemExpress Aloxistatin (E64d) is a cell-permeable and irreversible broad-spectrum cysteine protease inhibitor. Aloxistatin (E64d) exhibits entry-blocking effect for MERS-CoV.
Aloxistatin (E64d) is a cell-permeable and irreversible broad-spectrum cysteine protease inhibitor. Aloxistatin (E64d) exhibits entry-blocking effect for MERS-CoV.
Specifica
Materiale o nome chimico Aloxistatin
Forma fisica Solid
CAS 88321-09-9
Colore White
Quantità 10 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C17H30N2O5
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neurodegeneration
Sinonimo E64d E64c ethyl ester
Informazioni di solubilità DMSO : 250 mg/mL (730.08 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : ≥ 33.33 mg/mL (97.33 mM)
SMILES O=C([C@H]1O[C@@H]1C(N[C@H](C(NCCC(C)C)=O)CC(C)C)=O)OCC
Molecular Weight (g/mol) 342.43
Peso formulazione 342.43
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Research purposes only