Learn More
Alpaca monoclonal [10A4] Anti-Mouse IgG1 antibody (Alexa Fluor™ 647), Abcam
Codice prodotto. 32114608 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μL
Dimensione della confezione:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
32114608 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 32114608 Fornitore Abcam N. del fornitore ab325287100uL
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-11-2026
Alpaca Monoclonal Antibody
Recombinant secondary antibody suitable for ICC/IF. Ideal for fluorescent cell and tissue imaging.
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifica
Antigene Ighg1
Applicazioni Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Localizzazione cellulare Isoform Secreted: Secreted
Classificazione Monoclonal
Clone '10A4
Coniugato Alexa Fluor 647
Formulazione Constituents: PBS, 50% Glycerol (glycerin, glycerine)
Gene Ighg1
N. accesso geni P01868
Specie ospite Alpaca
Immunogeno Ighg1
Metodo di purificazione Size-exclusion chromatography
Quantità 100 μL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Immunology & Infectious Disease
Primario o secondario Secondary
Target Species Mouse
Content And Storage -80°C
Product Type Primary Antibody
Forma Liquid
Isotype IgG
Shipping Condition Blue Ice
Gene bersaglio Ighg1
Target Molecule Ighg1