Learn More
Alpaca monoclonal [10E10] Anti-Rabbit IgG antibody (ATTO 488), Abcam
Codice prodotto. 32114881 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μL
Dimensione della confezione:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
32114881 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 32114881 Fornitore Abcam N. del fornitore ab325294100uL
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Alpaca Monoclonal Antibody
Recombinant secondary antibody suitable for ICC/IF.
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifica
Antigene Rabbit IgG Fc (IGHG)
Applicazioni Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classificazione Monoclonal
Clone '10E10
Coniugato Atto 488
Formulazione Constituents: PBS, 50% Glycerol (glycerin, glycerine)
Gene Rabbit IgG Fc
N. accesso geni P01870
Specie ospite Alpaca
Immunogeno Rabbit IgG Fc (IGHG)
Metodo di purificazione Size-exclusion chromatography
Quantità 100 μL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Secondary
Target Species Rabbit
Content And Storage -80°C
Product Type Primary Antibody
Forma Liquid
Isotype IgG
Shipping Condition Blue Ice
Gene bersaglio Rabbit IgG Fc
Target Molecule Rabbit IgG Fc (IGHG)