missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alpaca monoclonal [14A4] Anti-Mouse IgG2a/b antibody (ATTO 488), Abcam

Codice prodotto. 32119156 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μL
Dimensione della confezione:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
32119156 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 32119156 Fornitore Abcam N. del fornitore ab325300100uL
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Alpaca Monoclonal Antibody

Recombinant secondary antibody suitable for ICC/IF.

The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement

Specifica

Antigene Ighg (GCAA)
Applicazioni Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classificazione Monoclonal
Clone '14A4
Coniugato Atto 488
Formulazione Constituents: PBS, 50% Glycerol (glycerin, glycerine)
Gene Ighg
N. accesso geni P01863
Specie ospite Alpaca
Immunogeno Ighg (GCAA)
Metodo di purificazione Size-exclusion chromatography
Quantità 100 μL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Immunology & Infectious Disease
Primario o secondario Secondary
Target Species Mouse
Content And Storage -80°C
Product Type Primary Antibody
Forma Liquid
Isotype IgG
Shipping Condition Blue Ice
Gene bersaglio Ighg
Target Molecule Ighg (GCAA)
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.