Learn More
Alpaca monoclonal [2F3] Anti-human IgG1/IgG4 antibody (Alexa Fluor™ 647), Abcam
Sfoglia Tutto Abcam ProdottiDescrizione
Recombinant secondary antibody suitable for ICC/IF. Ideal for fluorescent cell and tissue imaging.
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifica
Specifica
| Antigene | IGG1_HUMAN (IGG1) |
| Applicazioni | Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Localizzazione cellulare | Secreted; Cell membrane |
| Classificazione | Monoclonal |
| Clone | '2F3 |
| Coniugato | Alexa Fluor 647 |
| Formulazione | Constituents: PBS, 50% Glycerol (glycerin, glycerine) |
| Gene | IGG1_HUMAN |
| N. accesso geni | P0DOX5 |
| Specie ospite | Alpaca |
| Vedi altri risultati |