Learn More
Alpaca monoclonal [2F3] Anti-human IgG1/IgG4 antibody (ATTO 488), Abcam
Codice prodotto. 32114418 Sfoglia Tutto Abcam Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μL
Dimensione della confezione:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
32114418 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 32114418 Fornitore Abcam N. del fornitore ab325309100uL
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-11-2026
Alpaca Monoclonal Antibody
Recombinant secondary antibody suitable for ICC/IF.
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifica
Antigene IGG1_HUMAN (IGG1)
Applicazioni Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Localizzazione cellulare Secreted; Cell membrane
Classificazione Monoclonal
Clone '2F3
Coniugato Atto 488
Formulazione Constituents: PBS, 50% Glycerol (glycerin, glycerine)
Gene IGG1_HUMAN
N. accesso geni P0DOX5
Specie ospite Alpaca
Immunogeno IGG1_HUMAN (IGG1)
Metodo di purificazione Size-exclusion chromatography
Quantità 100 μL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Secondary
Target Species Human
Content And Storage -80°C
Product Type Primary Antibody
Forma Liquid
Isotype IgG
Shipping Condition Blue Ice
Gene bersaglio IGG1_HUMAN
Target Molecule IGG1_HUMAN (IGG1)