Learn More
alpha 1-Acid Glycoprotein Antibody (SR1818), Novus Biologicals™
Codice prodotto. 18601985 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
50 μg
Dimensione della confezione:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18601985 100 μg 100µL
18633614 50 μg 50µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18601985 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP321776100ul
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Rabbit Monoclonal Antibody
alpha 1-Acid Glycoprotein Monoclonal specifically detects alpha 1-Acid Glycoprotein in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry∣Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene alpha 1-Acid Glycoprotein
Applicazioni Immunohistochemistry, Western Blot
Classificazione Monoclonal
Clone SR1818
Coniugato Unconjugated
Diluizione Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200
Formulazione PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Alias gene AGP 1, AGP1alpha-1-acid glycoprotein 1, AGP-A, OMD 1, ORM, orosomucoid 1, orosomucoid-1
Specie ospite Rabbit
Immunogeno A synthesized peptide derived from human alpha 1-Acid Glycoprotein (Uniprot #: P02763)
Metodo di purificazione Affinity purified
Quantità 100 μg
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Cancer, Immunology, Innate Immunity
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 5004
Target Species Human
Content And Storage Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus