Learn More
R&D Systems™ alpha 1-Microglobulin Native Protein
Codice prodotto. 18613287 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18613287 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18613287 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore NBP262396
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    929.45€
    796.95€ / 1mg
    Risparmia 132.50€
    14% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Native Protein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) ELISA
Formulazione Ammonium bicarbonate
ID gene (immissione) 259
Peso molecolare MolecularWeight-theroretical: 27 kDa
Quantità 1 mg
Requisiti di stoccaggio Store at 4°C. After reconstitution store at -20°C.
Alias gene A1M, alpha-1-microglobulin/bikunin precursor, bikunin, EDC1, HCPcomplex-forming glycoprotein heterogeneous in charge, HI30, IATIL, inter-alpha-trypsin inhibitor light chain, ITI, ITILC, ITILgrowth-inhibiting protein 19, protein AMBP, protein HC, trypstatin, uristatin, uronic-acid-rich protein, UTI
Simbolo del gene AMBP
Ricostituzione Reconstitute with 1.0 mL sterile PBS. Care should be taken during reconstitution as the protein may appear as a film (at the bottom of the vial. Gently mix vial after reconstitution.)
Research Category Cancer
Linea di prodotti Novus
Purity or Quality Grade >95%, by SDS-PAGE
Proteine alpha 1-Microglobulin