Learn More
alpha,2-Dimethylstyrene, 99%
Codice prodotto. 11342019
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11342019 5 g 5g
11332019 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11342019 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H26073.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 26444-18-8 | C10H12 | 132.206 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 26444-18-8
Formula molecolare C10H12
Molecular Weight (g/mol) 132.206
Numero MDL MFCD00049092
InChI Key OGMSGZZPTQNTIK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-isopropenyltoluene, o-isopropenyltoluene, 1-methyl-2-prop-1-en-2-yl benzene, o,alpha-dimethylstyrene, alpha,2-dimethylstyrene, isopropenyltoluene, o,.alpha.-dimethylstyrene, benzene, 1-methyl-2-1-methylethenyl, o-methyl-.alpha.-methylstyrene, 1-methyl-2-iso-propenylbenzene
PubChem CID 81886
IUPAC Name 1-methyl-2-prop-1-en-2-ylbenzene
SMILES CC1=CC=CC=C1C(=C)C
Specifica
Materiale o nome chimico alpha,2-Dimethylstyrene
Densità 0.894
Punti di ebollizione 53°C to 55°C (11 mmHg)
Punto d'infiammabilità 43°C (110°F)
Indice di rifrazione 1.515
Quantità 5 g
Numero UN UN3295
Peso formulazione 132.21
Percent Purity 99%