Learn More
alpha-[2-(Methylamino)ethyl]benzyl Alcohol, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | (1RS)-3-(Methylamino)-1-phenylpropan-1-ol |
| Quantità | 1 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H15NO/c1-11-8-7-10(12)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10-12H,7-8H2,1H3 |
| Peso formulazione | 165.1154 |