Learn More
alpha,4-Dimethylstyrene, stab. with 4-tert-butylcatechol
Codice prodotto. 15407885
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15407885 25 g 25g
15497875 5 g 5g
15417885 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15407885 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H31739.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1195-32-0 | C10H12 | 132.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1195-32-0
Formula molecolare C10H12
Molecular Weight (g/mol) 132.21
Numero MDL MFCD00036510
InChI Key MMSLOZQEMPDGPI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-methyl-4-prop-1-en-2-yl benzene, dehydro-p-cymene, 2-p-tolylpropene, 4-isopropenyltoluene, 4-methylisopropenylbenzene, 2-p-methylphenyl propene, p-cymenene, p,alpha-dimethylstyrene, p-alpha-dimethylstyrene, 1-isopropenyl-4-methylbenzene
PubChem CID 62385
SMILES CC(=C)C1=CC=C(C)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico alpha,4-Dimethylstyrene
Nota nome stabilized with 4-tert-butylcatechol
Densità 0.872
Punti di ebollizione 186°C to 189°C
Punto d'infiammabilità 63°C (145°F)
Indice di rifrazione 1.509
Quantità 25 g
IUPAC Name 1-methyl-4-(prop-1-en-2-yl)benzene
Peso formulazione 132.21