Learn More
alpha,4-Dimethylstyrene, stab. with 4-tert-butylcatechol
Codice prodotto. 15497875
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15497875 5 g 5g
15407885 25 g 25g
15417885 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15497875 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H31739.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 1195-32-0 | C10H12 | 132.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1195-32-0
Formula molecolare C10H12
Molecular Weight (g/mol) 132.21
Numero MDL MFCD00036510
InChI Key MMSLOZQEMPDGPI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-methyl-4-prop-1-en-2-yl benzene, dehydro-p-cymene, 2-p-tolylpropene, 4-isopropenyltoluene, 4-methylisopropenylbenzene, 2-p-methylphenyl propene, p-cymenene, p,alpha-dimethylstyrene, p-alpha-dimethylstyrene, 1-isopropenyl-4-methylbenzene
PubChem CID 62385
SMILES CC(=C)C1=CC=C(C)C=C1
Specifikationer
Materiale o nome chimico alpha,4-Dimethylstyrene
Nota nome stabilized with 4-tert-butylcatechol
Densità 0.872
Punti di ebollizione 186°C to 189°C
Punto d'infiammabilità 63°C (145°F)
Indice di rifrazione 1.509
Quantità 5 g
IUPAC Name 1-methyl-4-prop-1-en-2-ylbenzene
Peso formulazione 132.21
compliance-icons
Produktbeteckning
  • alpha,4-Dimethylstyrene
Signalord
  • Attenzione
Riskkategorier
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Faroangivelser
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Skyddsangivelse
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-methyl-4-(1-methylethenyl)-benzene
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.