Learn More
alpha-Acetyl-gamma-butyrolactone, 98+%
Codice prodotto. 11496116
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11496116 500 g 500g
11486116 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11496116 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B22967.36
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 517-23-7 | C6H8O3 | 128.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 517-23-7
Formula molecolare C6H8O3
Molecular Weight (g/mol) 128.13
Numero MDL MFCD00005394
InChI Key OMQHDIHZSDEIFH-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 2-acetylbutyrolactone, 3-acetyldihydrofuran-2 3h-one, alpha-acetylbutyrolactone, alpha-acetyl-gamma-butyrolactone, 3-acetyldihydro-2 3h-furanone, 2 3h-furanone, 3-acetyldihydro, 3-acetyltetrahydrofuran-2-one, 2-oxo-3-acetyltetrahydrofuran, 3-acetyltetrahydro-2-furanone, 3-acetyl-2 3h-4,5-dihydrofuranone
PubChem CID 10601
IUPAC Name 3-acetyloxolan-2-one
SMILES CC(=O)C1CCOC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico alpha-Acetyl-gamma-butyrolactone
Densità 1.19
Punti di ebollizione 107°C to 108°C (5 mmHg)
Punto d'infiammabilità 135°C (275°F)
Indice di rifrazione 1.459
Quantità 500 g
Beilstein 112676
Indice di Merck 14,83
Peso formulazione 128.13
Percent Purity ≥98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • alpha-Acetyl-gamma-Butyrolactone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: alpha-Acetyl-gamma-Butyrolactone