Learn More
Alpha Actinin 4 Antibody (93), Allophycocyanin, R&D Systems™
Codice prodotto. 18607566 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18607566 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18607566 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP308415APC
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Alpha Actinin 4 Monoclonal antibody specifically detects Alpha Actinin 4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene Alpha Actinin 4
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Monoclonal
Clone 93
Coniugato APC
Formulazione PBS
Alias gene actinin alpha4 isoform, actinin, alpha 4, ACTININ-4, alpha-actinin-4, DKFZp686K23158, F-actin cross-linking protein, focal segmental glomerulosclerosis 1, FSGS, FSGS1, Non-muscle alpha-actinin 4
Specie ospite Mouse
Immunogeno Recombinant full-length human Alpha Actinin 4 protein (Uniprot: O43707)
Metodo di purificazione Protein A or G purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Phospho Specific
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 81
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG
Linea di prodotti Novus