Learn More
alpha-Aleuritic Acid, TRC
Codice prodotto. 30324177
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30324177 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30324177 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA5255001G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Aleuritic Acid
CAS 533-87-9
Formula molecolare C16 H32 O5
Quantità 1 g
Sinonimo (9R*,10S*)-rel-9,10,16-Trihydroxyhexadecanoic Acid, (±)-erythro-Aleuritic Acid, DL-erythro-Aleuritic Acid, NSC 7668, erythro-Aleuritic Acid
InChI Formula InChI=1S/C16H32O5/c17-13-9-5-4-7-11-15(19)14(18)10-6-2-1-3-8-12-16(20)21/h14-15,17-19H,1-13H2,(H,20,21)/t14-,15+/m1/s1
SMILES OCCCCCC[C@H](O)[C@H](O)CCCCCCCC(=O)O
IUPAC Name (9R,10S)-9,10,16-trihydroxyhexadecanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 304.42
Peso formulazione 304.225