Learn More
Alpha,Alpha,Alpha’,Alpha’-Tetramethyl-5-(dibromomethyl)-1,3-benzenediacetonitrile, TRC
Codice prodotto. 30409540
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30409540 50 mg
30412572 25 mg
30425443 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30409540 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT29149550MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1027160-12-8
Formula molecolare C15 H16 Br2 N2
Molecular Weight (g/mol) 384.11
Sinonimo 1,3-Benzenediacetonitrile, 5-(dibromomethyl)-α1,α1,α3,α3-tetramethyl-, 5-(Dibromomethyl)-α1,α1,α3,α3-tetramethyl-1,3-benzenediacetonitrile
IUPAC Name 2-[3-(2-cyanopropan-2-yl)-5-(dibromomethyl)phenyl]-2-methylpropanenitrile
SMILES CC(C)(C#N)c1cc(cc(c1)C(C)(C)C#N)C(Br)Br
Specifica
Materiale o nome chimico alpha,alpha,alpha',alpha'-Tetramethyl-5-(dibromomethyl)-1,3-benzenediacetonitrile
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C15H16Br2N2/c1-14(2,8-18)11-5-10(13(16)17)6-12(7-11)15(3,4)9-19/h5-7,13H,1-4H3
Peso formulazione 381.968