Learn More
Alpha,Alpha,Alpha’,Alpha’-Tetramethyl-5-(dibromomethyl)-1,3-benzenediacetonitrile, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | alpha,alpha,alpha',alpha'-Tetramethyl-5-(dibromomethyl)-1,3-benzenediacetonitrile |
| Quantità | 10 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C15H16Br2N2/c1-14(2,8-18)11-5-10(13(16)17)6-12(7-11)15(3,4)9-19/h5-7,13H,1-4H3 |
| Peso formulazione | 381.968 |