Learn More
alpha,alpha,alpha-Trifluoro-m-tolyl isocyanate, 98%, ACROS Organics™
Codice prodotto. 10587933 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10587933 25 g Bottiglia in vetro 25g
10424253 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10587933 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 170350250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 329-01-1
Formula molecolare C8H4F3NO
Molecular Weight (g/mol) 187.12
Numero MDL MFCD00002020
InChI Key SXJYSIBLFGQAND-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-trifluoromethyl phenyl isocyanate, 1-isocyanato-3-trifluoromethyl benzene, benzene, 1-isocyanato-3-trifluoromethyl, a,a,a-trifluoro-m-tolyl isocyanate, isocyanobenzotrifluoride, unii-qps7llz6xm, 3-trifluoromethylphenyl isocyanate, alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-tolyl isocyanate, 3-trifluoromethyl phenylisocyanate, qps7llz6xm
PubChem CID 9483
IUPAC Name 1-isocyanato-3-(trifluoromethyl)benzene
SMILES FC(F)(F)C1=CC=CC(=C1)N=C=O
Specifica
Materiale o nome chimico α, α, α-Trifluoro-m-tolyl isocyanate
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless
Densità 1.3360g/mL
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CF3C6H4NCO
Indice di rifrazione 1.4670 to 1.4690 (20°C, 589nm)
Quantità 25 g
Peso formulazione 187.12
Percent Purity ≥97.5%
Forma fisica Liquid