Learn More
alpha,alpha,alpha-Trifluorotoluene, 99+%
Codice prodotto. 10583301 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mL
500 mL
2.5 L
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
2.50L
500mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10583301 500 mL Plastic bottle 500mL
10723901 50 mL Plastic bottle 50mL
10711614 2.5 L Plastic bottle 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10583301 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 139775000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 98-08-8 | C7H5F3 | 146.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 98-08-8
Formula molecolare C7H5F3
Molecular Weight (g/mol) 146.11
Numero MDL MFCD00000372
InChI Key GETTZEONDQJALK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzotrifluoride, trifluoromethyl benzene, alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, phenylfluoroform, benzene, trifluoromethyl, benzenyl fluoride, benzylidyne fluoride, usaf ma-16, a,a,a-trifluorotoluene, trifluoro toluene
PubChem CID 7368
ChEBI CHEBI:36810
IUPAC Name trifluoromethylbenzene
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico α, α, α-Trifluorotoluene
Nota nome 99+%
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -29°C
Colore Colorless
Densità 1.1900g/mL
Punti di ebollizione 102°C
Punto d'infiammabilità 12°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare C6H5CF3
Indice di rifrazione 1.4130 to 1.415
Quantità 500 mL
Beilstein 05, 290
Indice di Merck 15, 1113
Gravità specifica 1.19
Informazioni di solubilità Solubility in water: may decompose. Other solubilities: soluble in many organic solvents
Peso formulazione 146.11
Percent Purity 99+%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • a,a,a-Trifluorotoluene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.