Learn More
alpha,alpha'-Dibromo-p-xylene, 97%
Codice prodotto. 10020810 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10020810 100 g Bottiglia in vetro 100g
10520551 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10020810 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 112941000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 623-24-5 | C8H8Br2 | 263.95 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 623-24-5
Formula molecolare C8H8Br2
Molecular Weight (g/mol) 263.95
Numero MDL MFCD00000182
InChI Key RBZMSGOBSOCYHR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,4-bis bromomethyl benzene, p-xylylene dibromide, alpha,alpha'-dibromo-p-xylene, benzene, 1,4-bis bromomethyl, p-xylylene bromide, p-bromomethyl benzene, 1,4-dibromomethylbenzene, p-bis bromomethyl benzene, 1,4-bis-bromomethyl-benzene, ccris 1775
PubChem CID 69335
IUPAC Name 1,4-bis(bromomethyl)benzene
SMILES C1=CC(=CC=C1CBr)CBr
Specifica
Materiale o nome chimico α,α′-Dibromo-p-xylene
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 142.0°C to 147.0°C
Colore White to Beige
Densità 2.0120g/mL
Punti di ebollizione 245.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H4(CH2Br)2
Quantità 100 g
Beilstein 05, 385
Gravità specifica 2.012
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble,hydrolyses
Peso formulazione 263.95
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder and Coarse Crystals