Learn More
alpha,alpha'-Dichloro-p-xylene, 98%
Codice prodotto. 10406790 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10406790 100 g Bottiglia in vetro 100g
10209323 25 g Bottiglia in vetro 25g
10327030 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10406790 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 147661000
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 623-25-6 | C8H8Cl2 | 175.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 623-25-6
Numero MDL MFCD00000920
InChI Key ZZHIDJWUJRKHGX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,4-bis chloromethyl benzene, alpha,alpha'-dichloro-p-xylene, p-xylylene dichloride, p-xylylene chloride, benzene, 1,4-bis chloromethyl, p-bis chloromethyl benzene, benzene, p-bis chloromethyl, a,a'-dichloro-p-xylene, xylylene dichloride, ccris 1772
PubChem CID 12171
IUPAC Name 1,4-bis(chloromethyl)benzene
SMILES C1=CC(=CC=C1CCl)CCl
Specifica
Materiale o nome chimico α, α'-Dichloro-p-xylene
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 98.0°C to 102.0°C
Colore White to Yellow
Punti di ebollizione 254.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C8H8Cl2
Formula lineare C6H4(CH2Cl)2
Quantità 100 g
Beilstein 05, 384
Informazioni di solubilità Solubility in water: hydrolysis. Other solubilities: soluble in acetone and methylenechloride,50mg/mL methanol
Molecular Weight (g/mol) 175.06
Peso formulazione 175.06
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Solid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • a,a'-Dichloro-p-xylene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H330-Letale se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.