Learn More
alpha,alpha-Difluorophenylacetic acid, 97%
Codice prodotto. 15423347
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 15423347
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H26028.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 360-03-2 | C8H6F2O2 | 172.131 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 360-03-2
Formula molecolare C8H6F2O2
Molecular Weight (g/mol) 172.131
Numero MDL MFCD00498146
InChI Key PFKSLFZFBCIJOI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 726153
IUPAC Name 2,2-difluoro-2-phenylacetic acid
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C(=O)O)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico alpha,alpha-Difluorophenylacetic acid
Punto di fusione 73°C to 76°C
Quantità 250 mg
Numero UN UN3261
Peso formulazione 172.13
Percent Purity 99%