missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

alpha,alpha-Diphenyl-gamma-butyrolactone, Mikromol™

Codice prodotto. 30049581
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30049581 25 mg 25mg
30050782 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30049581 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0025.080025

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

alpha,alpha-Diphenyl-gamma-butyrolactone
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico alpha,alpha-Diphenyl-gamma-butyrolactone
CAS 956-89-8
Nomi componenti o analita alpha,alpha-Diphenyl-gamma-butyrolactone
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C16 H14 O2
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo alpha,alpha-Diphenyl-gamma-butyrolactone
InChI Formula InChI=1S/C16H14O2/c17-15-16(11-12-18-15,13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
SMILES O=C1OCCC1(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC Name 3,3-diphenyloxolan-2-one
Molecular Weight (g/mol) 238.28
Quantità 25 mg
Peso formulazione 238.0994 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.