Learn More
alpha-Amino-2-hydroxybenzeneacetic Acid Hydrochloride Salt (Technical Grade), TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | alpha-Amino-2-hydroxybenzeneacetic Acid |
| CAS | 25178-38-5 |
| Formula molecolare | C8 H9 N O3 . H Cl |
| Quantità | 50 mg |
| Sinonimo | 2-Hydroxyphenylglycine, DL-(2-Hydroxyphenyl)glycine |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H9NO3.ClH/c9-7(8(11)12)5-3-1-2-4-6(5)10;/h1-4,7,10H,9H2,(H,11,12);1H |
| SMILES | Cl.NC(C(=O)O)c1ccccc1O |
| IUPAC Name | 2-amino-2-(2-hydroxyphenyl)acetic acid;hydrochloride |
| Molecular Weight (g/mol) | 203.623 |
| Peso formulazione | 203.035 |