Learn More
alpha-Aminocyclohexanecarboxylic Acid, TRC
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | alpha-Aminocyclohexanecarboxylic Acid |
| CAS | 2756-85-6 |
| Formula molecolare | C7 H13 N O2 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 1-Aminocyclohexane-1-carboxylic Acid, 1-Aminocyclohexanecarboxylic Acid, Homocycloleucine, NSC 9059 |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H13NO2/c8-7(6(9)10)4-2-1-3-5-7/h1-5,8H2,(H,9,10) |
| SMILES | NC1(CCCCC1)C(=O)O |
| IUPAC Name | 1-aminocyclohexane-1-carboxylic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 143.184 |
| Peso formulazione | 143.095 |