Learn More
alpha-Asarone, MedChemExpress
Descrizione
alpha-Asarone (α-Asarone) is one of the main psychoactive compounds, and possesses an antidepressant-like activity in mice.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | alpha-Asarone |
| CAS | 2883-98-9 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C12H16O3 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | α-Asarone trans-Asarone |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 100 mg/mL (480.19 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.67 mg/mL (3.22 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | C/C=C/C1=C(OC)C=C(OC)C(OC)=C1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 208.25 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only