Learn More
alpha-Asarone
Codice prodotto. 15476739
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15476739 5 g 5g
15466739 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15476739 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J65125.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2883-98-9 | C12H16O3 | 208.257 g/mol
α-Asarone was used in the synthesis of series of α-asarone isomers and were investigated for their hypolipidemic and antiplatelet activities. It is used in the synthesis of anti-inflammatory neolignan. Also used in lignan syntheses for antiallergic agents. It is clinically used as medication for treating epilepsy, cough, bronchitis and asthma. It exhibits neuroprotective, anti-oxidative, anticonvulsive and cognitive enhancing action.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubility
Soluble in chloroform, methanol.
Notes
Store in cool, dry place in a tightly sealed container. Store away from oxidizing agents, heat. Store in refrigerator.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2883-98-9
Formula molecolare C12H16O3
Molecular Weight (g/mol) 208.257
Numero MDL MFCD00064457
InChI Key RKFAZBXYICVSKP-AATRIKPKSA-N
Sinonimo alpha-asarone, asarone, trans-isoasarone, trans-asarone, asaron, azaron, etherophenol, trans-isoasaron, e-asarone, asarum camphor
PubChem CID 636822
ChEBI CHEBI:78309
IUPAC Name 1,2,4-trimethoxy-5-[(E)-prop-1-enyl]benzene
SMILES CC=CC1=CC(=C(C=C1OC)OC)OC
Specifica
Materiale o nome chimico alpha-Asarone
Punto di fusione 57°C to 61°C
Colore White to Yellow
Punti di ebollizione 296°C
Formula lineare (CH3O)3C6H2CH=CHCH3
Quantità 5 g
Beilstein 1910606
Sensibilità Light sensitive
Indice di Merck 14,824
Informazioni di solubilità Soluble in chloroform,methanol.
Peso formulazione 208.25
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • alpha-Asarone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: (E)-1,2,4-Trimethoxy-5-prop-1-enylbenzene