Learn More
alpha-Benzoin oxime, 98%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 105535000
Dettagli aggiuntivi : CAS : 441-38-3 Peso : 0.50000kg
Quantità 500g
Imballaggio Glass bottle
Codice prodotto. 11955651
  • 281.00€ / 500g
In stock, pronto per la spedizione: 2
Identificatori chimici
441-38-3
227.26
2-hydroxy-1,2-diphenylethanone oxime, e,alphar-benzoinoxime, 2r-2-hydroxy-1,2-diphenylethanone oxime, 1r,2z-2-hydroxyimino-1,2-diphenylethanol, 1r,2z-2-hydroxyimino-1,2-diphenyl-ethanol, unii-ptc1433kj8 component
(1R,2Z)-2-hydroxyimino-1,2-diphenylethanol
C14H13NO2
WAKHLWOJMHVUJC-JNINTMOKSA-N
7057888
C1=CC=C(C=C1)C(C(=NO)C2=CC=CC=C2)O
Specifica
α-Benzoin oxime
Glass bottle
150°C to 155°C
441-38-3
100.0
C14H13NO2
08,IV,1282
2-hydroxy-1,2-diphenylethanone oxime, e,alphar-benzoinoxime, 2r-2-hydroxy-1,2-diphenylethanone oxime, 1r,2z-2-hydroxyimino-1,2-diphenylethanol, 1r,2z-2-hydroxyimino-1,2-diphenyl-ethanol, unii-ptc1433kj8 component
WAKHLWOJMHVUJC-JNINTMOKSA-N
(1R,2Z)-2-hydroxyimino-1,2-diphenylethanol
7057888
Crystalline Powder
Authentic
White
500g
97.5
97.5% min. (HPLC)
C6H5CH(OH)C(=NOH)C6H5
15,1096
Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,aq. ammonium hydroxide
C1=CC=C(C=C1)C(C(=NO)C2=CC=CC=C2)O
227.26
227.26
98%
Videos
SDS Documenti
Certificati