Learn More
alpha-Benzoin oxime, 98%
Codice prodotto. 10579800 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10579800 25 g Bottiglia in vetro 25g
10478050 100 g Bottiglia in vetro 100g
11955651 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10579800 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 105530250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 441-38-3 | C14H13NO2 | 227.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 441-38-3
Formula molecolare C14H13NO2
Molecular Weight (g/mol) 227.26
Numero MDL MFCD00004501
InChI Key WAKHLWOJMHVUJC-FYWRMAATNA-N
Sinonimo 2-hydroxy-1,2-diphenylethanone oxime, e,alphar-benzoinoxime, 2r-2-hydroxy-1,2-diphenylethanone oxime, 1r,2z-2-hydroxyimino-1,2-diphenylethanol, 1r,2z-2-hydroxyimino-1,2-diphenyl-ethanol, unii-ptc1433kj8 component
PubChem CID 7057888
IUPAC Name (1R,2Z)-2-hydroxyimino-1,2-diphenylethanol
SMILES O\N=C(\C(O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico α-Benzoin oxime
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 150°C to 155°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5CH(OH)C(=NOH)C6H5
Quantità 25 g
Beilstein 08,IV,1282
Indice di Merck 15,1096
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,aq. ammonium hydroxide
Peso formulazione 227.26
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder