Learn More
alpha-Benzoin oxime, 98+%
Codice prodotto. 11483344
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11483344 25 g 25g
11493344 100 g 100g
11403354 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11483344 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A10630.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 441-38-3 | C14H13NO2 | 227.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 441-38-3
Formula molecolare C14H13NO2
Molecular Weight (g/mol) 227.26
Numero MDL MFCD00004501
InChI Key WAKHLWOJMHVUJC-FYWRMAATNA-N
Sinonimo 2-hydroxy-1,2-diphenylethanone oxime, e,alphar-benzoinoxime, 2r-2-hydroxy-1,2-diphenylethanone oxime, 1r,2z-2-hydroxyimino-1,2-diphenylethanol, 1r,2z-2-hydroxyimino-1,2-diphenyl-ethanol, unii-ptc1433kj8 component
PubChem CID 7057888
IUPAC Name (1R,2Z)-2-hydroxyimino-1,2-diphenylethanol
SMILES O\N=C(\C(O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico alpha-Benzoin oxime
Punto di fusione 151°C to 154°C
Quantità 25 g
Beilstein 2051941
Sensibilità Light sensitive
Indice di Merck 14,1094
Peso formulazione 227.26
Percent Purity ≥98%