Learn More
alpha-Bromo-gamma-butyrolactone, 97%
Codice prodotto. 11433587
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11433587 100 g 100g
11423587 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11433587 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A17344.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 5061-21-2 | C4H5BrO2 | 164.99 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5061-21-2
Formula molecolare C4H5BrO2
Molecular Weight (g/mol) 164.99
Numero MDL MFCD00005387
InChI Key LFJJGHGXHXXDFT-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 2-bromo-4-butanolide, alpha-bromo-gamma-butyrolactone, 2-bromobutyrolactone, 3-bromodihydrofuran-2 3h-one, 2 3h-furanone, 3-bromodihydro, 3-bromo-2-furanone, bromobutyrolactone, 2 3h-furanone, bromodihydro, .alpha.-bromo-.gamma.-butyrolactone, .alpha.-bromobutyrolactone
PubChem CID 95463
IUPAC Name 3-bromooxolan-2-one
SMILES BrC1CCOC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico alpha-Bromo-gamma-butyrolactone
Densità 1.994
Punti di ebollizione 137°C to 139°C (6 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.508
Quantità 100 g
Beilstein 107800
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 164.99
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • alpha-Bromo-gamma-butyrolactone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: alpha-Bromo-gamma-butyrolactone