Learn More
Alpha-Bromo-Gamma-butyrolactone, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | alpha-Bromo-gamma-butyrolactone |
| CAS | 5061-21-2 |
| Formula molecolare | C4 H5 Br O2 |
| Quantità | 10 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H5BrO2/c5-3-1-2-7-4(3)6/h3H,1-2H2 |
| SMILES | BrC1CCOC1=O |
| IUPAC Name | 3-bromooxolan-2-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 164.99 |
| Peso formulazione | 163.9473 |