Learn More
Alpha-Bromo-Gamma-butyrolactone, TRC
Codice prodotto. 30331619
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30331619 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30331619 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB682070100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico alpha-Bromo-gamma-butyrolactone
CAS 5061-21-2
Formula molecolare C4 H5 Br O2
Quantità 100 g
InChI Formula InChI=1S/C4H5BrO2/c5-3-1-2-7-4(3)6/h3H,1-2H2
SMILES BrC1CCOC1=O
IUPAC Name 3-bromooxolan-2-one
Molecular Weight (g/mol) 164.99
Peso formulazione 163.9473