Learn More
alpha-Bromocinnamaldehyde, 98%
Codice prodotto. 11482337
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11482337 100 g 100g
11472337 25 g 25g
11492337 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11482337 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14230.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 5443-49-2 | C9H7BrO | 211.058 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5443-49-2
Formula molecolare C9H7BrO
Molecular Weight (g/mol) 211.058
Numero MDL MFCD00006965
InChI Key WQRWNOKNRHCLHV-TWGQIWQCSA-N
Sinonimo alpha-bromocinnamaldehyde, 2-bromo-3-phenylacrylaldehyde, alphabrocine, 2-bromo-3-phenyl-2-propenal, bromocinnamal, alpha-bromocinnamic aldehyde, ccris 3924, b 37 van, 2-propenal, 2-bromo-3-phenyl, cinnamaldehyde, alpha-bromo
PubChem CID 5369403
IUPAC Name (Z)-2-bromo-3-phenylprop-2-enal
SMILES C1=CC=C(C=C1)C=C(C=O)Br
Specifica
Materiale o nome chimico alpha-Bromocinnamaldehyde
Punto di fusione 68°C to 72°C
Quantità 100 g
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 211.06
Percent Purity 98%