Learn More
alpha-Chloralose, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11443140 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11443140 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11443140 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0210045910
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-01-2027
Used as an anesthetic for laboratory animals
Specifica
Materiale o nome chimico α-Chloralose
CAS 15879-93-3
Quantità 10 g
Formula molecolare C8H11Cl3O6
Numero MDL MFCD00005542
Sinonimo a-chloralose, 1-2r,5r,6s,6ar-6-hydroxy-2-trichloromethyl-3a,5,6,6a-tetrahydrofuro 2,3-d 1,3 dioxol-5-yl ethane-1,2-diol, r-1-2r,3ar,5r,6s,6ar-6-hydroxy-2-trichloromethyl tetrahydrofuro 2,3-d 1,3 dioxol-5-yl ethane-1,2-diol
InChI Key OJYGBLRPYBAHRT-OPKHMCHVSA-N
SMILES OCC(O)[C@H]1OC2O[C@@H](O[C@@H]2[C@H]1O)C(Cl)(Cl)Cl
IUPAC Name 1-[(2R,5R,6S,6aR)-6-hydroxy-2-(trichloromethyl)-tetrahydro-2H-furo[2,3-d][1,3]dioxol-5-yl]ethane-1,2-diol
Molecular Weight (g/mol) 309.52
PubChem CID 7057995
Peso formulazione 309.53