Learn More
alpha-Chlorocinnamaldehyde, 90+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10495173 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10495173 5 g Bottiglia in vetro 5g
10288853 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10495173 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 393530050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 18365-42-9
Formula molecolare C9H7ClO
Molecular Weight (g/mol) 166.61
Numero MDL MFCD00077440
InChI Key SARRRAKOHPKFBW-TWGQIWQCSA-N
Sinonimo alpha-chlorocinnamaldehyde, 2-chloro-3-phenylacrylaldehyde, 2-propenal, 2-chloro-3-phenyl, 2-chloro-3-phenyl-2-propenal, cinnamaldehyde, alpha-chloro, .alpha.-chlorocinnamaldehyde, 2z-2-chloro-3-phenylprop-2-enal, z-2-chloro-3-phenyl-2-propenal, a-chlorocinnamaldehyde, cinnamaldehyde, alpha-chloro-, z
PubChem CID 5899053
IUPAC Name (Z)-2-chloro-3-phenylprop-2-enal
SMILES C1=CC=C(C=C1)C=C(C=O)Cl
Specifications
Materiale o nome chimico α-chlorocinnamaldehyde
CAS min. % 90.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 20°C to 22°C
Colore Brown
Punti di ebollizione 107°C to 108°C (3.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 90% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5CH=C(Cl)CHO
Indice di rifrazione 1.6390 to 1.641
Quantità 5 g
Peso formulazione 166.61
Percent Purity 90+%
Forma fisica Liquid After Melting
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • a-Chlorocinnamaldehyde
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Precautionary Statement
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.