Learn More
Alpha-Cyano-4-hydroxycinnamic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | alpha-Cyano-4-hydroxycinnamic Acid |
| Quantità | 2.5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H7NO3/c11-6-8(10(13)14)5-7-1-3-9(12)4-2-7/h1-5,12H,(H,13,14)/b8-5+ |
| Peso formulazione | 189.0426 |