Learn More
alpha-Cyano-o-tolunitrile, 80%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10418690 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10418690 100 g Bottiglia in vetro 100g
10021680 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10418690 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 152571000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 3759-28-2
Formula molecolare C9H6N2
Molecular Weight (g/mol) 142.16
Numero MDL MFCD00001895
InChI Key GKHSEDFDYXZGCG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-cyanomethyl benzonitrile, homophthalonitrile, 2-cyanobenzyl cyanide, 2-cyanophenylacetonitrile, alpha-cyano-o-tolunitrile, o-cyanobenzyl cyanide, benzeneacetonitrile, 2-cyano, 2-cyanobenzeneacetonitrile, o-cyanophenyl acetonitrile, o-tolunitrile, alpha-cyano
PubChem CID 77368
IUPAC Name 2-(cyanomethyl)benzonitrile
SMILES N#CCC1=CC=CC=C1C#N
Specifica
Materiale o nome chimico α-Cyano-o-tolunitrile
Nota nome tech.
CAS min. % 75.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 76°C
Colore Beige to Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 75% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare NCCH2C6H4CN
Quantità 100 g
Beilstein 09, 859
Peso formulazione 142.16
Percent Purity 80%
Grado Caratteristiche
Forma fisica Chunks and/or Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • a-Cyano-o-tolunitrile
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H330-Letale se inalato.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.