Learn More
alpha-D-Galactose pentaacetate
Codice prodotto. 15497689
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
50 g
Dimensione della confezione:
25g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15497689 5 g 5g
15407699 25 g 25g
15417699 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15497689 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J66366.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 4163-59-1 | C16H22O11 | 390.34 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4163-59-1
Formula molecolare C16H22O11
Molecular Weight (g/mol) 390.34
Numero MDL MFCD00064081
InChI Key LPTITAGPBXDDGR-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo alpha-d-galactose pentaacetate, a-d-galactose pentaacetate, pentaacetyl-alpha-d-galactose, alpha-d-galactose penta-acetate, 1,2,3,4,6-penta-o-acetyl-alpha-d-galactopyranose, alpha-d-galactose-pentaacetate, 1,2,3,4,6-pentaacetyl-alpha-d-galactose, alpha-d-galactose 1,2,3,4,6-pentaacetate, 1,2,3,4,6-penta-o-acetyl-alpha-d-galactose, penta-o-acetyl-alpha-d-galactose
PubChem CID 6432426
ChEBI CHEBI:63145
IUPAC Name [(2R,3S,4S,5R,6R)-3,4,5,6-tetraacetyloxyoxan-2-yl]methyl acetate
SMILES CC(=O)OCC1OC(OC(C)=O)C(OC(C)=O)C(OC(C)=O)C1OC(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico alpha-D-Galactose pentaacetate
Punto di fusione 143°C to 144°C
Colore White
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Soluble in methanol at approximately 50mg/ml
Peso formulazione 390.34
Forma fisica Powder