Learn More
Alpha-D-Glucoheptonic Acid Sodium Salt, TRC
Codice prodotto. 30399929
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30399929 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30399929 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCG45016550G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Alpha-D-Glucoheptonic Acid Sodium Salt
CAS 10094-62-9
Formula molecolare C7H13NaO8 . 2(H2O)
Quantità 50 g
Sinonimo D-Glycero-D-gulo-Heptonic Acid, Monosodium Salt, Dihydrate, D-α-Glucoheptonic Acid, Sodium Salt, Dihydrate, Sodium D-glycero-D-gulo-heptonate Dihydrate, Sodium D-α-Glucoheptonate Dihydrate
InChI Formula InChI=1S/C7H14O8.Na.2H2O/c8-1-2(9)3(10)4(11)5(12)6(13)7(14)15;;;/h2-6,8-13H,1H2,(H,14,15);;2*1H2/q;+1;;/p-1/t2-,3-,4+,5-,6-;;;/m1.../s1
SMILES O.O.[Na+].OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)C(=O)[O-]
IUPAC Name sodium;(2R,3R,4S,5R,6R)-2,3,4,5,6,7-hexahydroxyheptanoate;dihydrate
Molecular Weight (g/mol) 284.19
Peso formulazione 284.0719