Learn More
Thermo Scientific Chemicals alpha-D(+)-Glucose, 99+%, anhydrous
Codice prodotto. 10032070 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 kg
2.5 kg
25 kg
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
25kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10032070 1 kg 1kg
10184180 2.5 kg 2.50kg
10093763 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10032070 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 170080010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 492-62-6 | C6H12O6 | 180.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 492-62-6
Formula molecolare C6H12O6
Molecular Weight (g/mol) 180.16
Numero MDL MFCD00063774
InChI Key WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
Sinonimo alpha-d-glucose, alpha-d-glucopyranose, alpha-dextrose, alpha-glucose, glucopyranose, alpha-d, alpha-d-glc, unii-5j5i9eb41e, glucoses, grape sugar, d-gluco-hexose
PubChem CID 79025
ChEBI CHEBI:17925
IUPAC Name (2S,3R,4S,5S,6R)-6-(hydroxymethyl)oxane-2,3,4,5-tetrol
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)O)O)O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico α-D(+)-Glucose
Nota nome Anhydrous
Acidità 0.15mL 0.1N NaOH/6g max.
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 156.0°C to 158.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (ELSD) (HPLC)
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 1 kg
Beilstein 31, 83
Indice di Merck 14, 4459
Condizione di rotazione specifica + 52.90 (20.00°C c=10,water,ammonia)
Rotazione specifica + 52.90
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Peso formulazione 180.16
Percent Purity 99+%
Sostanze correlate 0.15% max. (Fructose)
Forma fisica Fine Crystalline Powder